Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
FSCI11153-10
Marketsource
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:07
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight