Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11155-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Codice catalogo FSCI11155-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Curved
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.