Orders LinkContactUsLinkComponent
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11155-10
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Extra fine Graefe forceps
Codice catalogo FSCI11155-10
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Extra fine Graefe forceps
Extra fine Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, 1×2 teeth, Curved, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Price
SFr. 58.17
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    01
  • Stile punta:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    0,5×0,5 mm
  • Tip width:
    0,5 mm
  • Tip shape:
    Curved
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.