Dumont #3 forceps
#3, Dumoxel, 120 mm, Standard, Straight, 0,17×0,1 mm
Codice catalogo FSCI11231-30
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Documents
FSCI11231-30_TDS_EN
Scheda dati
Specifiche
- Tipo:#3
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Dumoxel
- Seq:02
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,17×0,1 mm
- Tip shape:Straight