Dumont SS forceps
SS, Inox, 135 mm, Standard, Angled (45°), 0,2×0,12 mm
FSCI11203-25
Marketsource
- Tipo:SS
- Lunghezza:135 mm
- Materiale:Inox
- Stile punta:Standard
- Tip size:0,2×0,12 mm
- Tip shape:Angled (45°)