Graefe forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Serrated, Straight, 0,8×0,7 mm, 0,8 mm
Codice catalogo FSCI11050-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:0,8×0,7 mm
- Tip width:0,8 mm
- Tip shape:Straight