Orders LinkContactUsLinkComponent
Iris forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, Serrated, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
  FSCI11064-07
Marketsource
Iris forceps
  FSCI11064-07
Marketsource
Iris forceps
Iris forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, Serrated, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
SFr. 50.84
1 * 1 ST
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    01
  • Stile punta:
    Serrated
  • Tip size:
    0,6×0,5 mm
  • Tip width:
    0,6 mm
  • Tip shape:
    Straight