Iris forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,6×0,5 mm, 0,6 mm
Codice catalogo FSCI11066-07
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:70 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:0,6×0,5 mm
- Tip width:0,6 mm
- Tip shape:Straight