Ring forceps
Acciaio inossidabile, 90 mm, Smooth, Straight, 6×0,9 mm
Codice catalogo FSCI11106-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Specifiche
- Lunghezza:90 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Smooth
- Tip size:6×0,9 mm
- Tip shape:Straight