Bishop-Harmon forceps
Acciaio inossidabile, 85 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
Codice catalogo FSCI11070-08
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Bishop-Harmon forceps
Codice catalogo FSCI11070-08
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:85 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:1×2 teeth
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight