Ring forceps
Acciaio inossidabile, 90 mm, Smooth, Straight, 3×0,75 mm
Codice catalogo FSCI11103-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
For transport of tissue and organs. A limit screw prevents excessive applied pressure.
Specifiche
- Lunghezza:90 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Smooth
- Tip size:3×0,75 mm
- Tip shape:Straight