Spring scissors, angled to side
Sharp, angled to side tips, 100 mm, 1 mm, 0,125 mm
Codice catalogo FSCI15006-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, angled to side
Codice catalogo FSCI15006-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, angled to side tips
- Lunghezza:100 mm
- Seq:01
- Tip size:0,125 mm
- Lunghezza lama:1 mm