Noyes spring scissors
Sharp, angled up tips, 120 mm, 14 mm, 0,275 mm
Codice catalogo FSCI15013-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Noyes spring scissors
Codice catalogo FSCI15013-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, angled up tips
- Lunghezza:120 mm
- Seq:03
- Tip size:0,275 mm
- Lunghezza lama:14 mm