Orders LinkContactUsLinkComponent
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Sharp, curved tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Codice catalogo FSCI15023-10
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Codice catalogo FSCI15023-10
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Spring scissors, 8 mm cutting edge
Sharp, curved tips, 100 mm, 8 mm, 0,15 mm
Price
SFr. 205.21
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    Sharp, curved tips
  • Lunghezza:
    100 mm
  • Seq:
    04
  • Tip size:
    0,15 mm
  • Lunghezza lama:
    8 mm