Spring scissors with long handle
Sharp, curved tips, 185 mm, 5 mm, 0,2 mm
Codice catalogo FSCI15027-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors with long handle
Codice catalogo FSCI15027-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, curved tips
- Lunghezza:185 mm
- Seq:01
- Tip size:0,2 mm
- Lunghezza lama:5 mm