Micro scissors
Sharp, angled to side tips, 145 mm, 2,5 mm, 0,175 mm
Codice catalogo FSCI15031-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp, angled to side tips
- Lunghezza:145 mm
- Seq:01
- Tip size:0,175 mm
- Lunghezza lama:2,5 mm
Recommandations
Les recommandations seront personnalisées selon vos préférences d’achat uniquement si vous avez activé "Améliorer mon expérience d’achat" dans la page "Informations personnelles".
Sinon, vous recevrez des recommandations génériques.