Bonn micro forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, Smooth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,3 mm
Catalog # FSCI11083-07
Marketsource
Supplier: FINE SCIENCE TOOLS
Jump to:
Product Details & Documents
Specifications
- Lunghezza:70 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Smooth
- Tip size:0,3×0,25 mm
- Tip width:0,3 mm
- Tip shape:Straight