Orders LinkContactUsLinkComponent
Bonn micro forceps
Bonn micro forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,45 mm
Catalog # FSCI11084-07
Marketsource
Supplier:   FINE SCIENCE TOOLS
Bonn micro forceps
Catalog # FSCI11084-07
Supplier:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Bonn micro forceps
Bonn micro forceps
Acciaio inossidabile, 70 mm, 1×2 teeth, Straight, 0,3×0,25 mm, 0,45 mm
Price
SFr. 229.94
Log in for availability
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifications
  • Lunghezza:
    70 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    01
  • Stile punta:
    1×2 teeth
  • Tip size:
    0,3×0,25 mm
  • Tip width:
    0,45 mm
  • Tip shape:
    Straight