Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 300 mm, Serrated, Straight, 4×2,25 mm, 4 mm
Codice catalogo FSCI11000-30
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11000-30
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:300 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:14
- Stile punta:Serrated
- Tip size:4×2,25 mm
- Tip width:4 mm
- Tip shape:Straight