Bishop-Harmon forceps
Acciaio inossidabile, 85 mm, Serrated, Straight, 0,5×0,5 mm, 0,5 mm
FSCI11069-08
Marketsource
- Lunghezza:85 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Serrated
- Tip size:0,5×0,5 mm
- Tip width:0,5 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..