Biemer vessel spring scissors
Blunt, straight tips, 130 mm, 2 mm, 2 mm
Codice catalogo FSCI15032-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Biemer vessel spring scissors
Codice catalogo FSCI15032-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors are designed to securely cut vessels without slipping.
Specifiche
- Tipo:Blunt, straight tips
- Lunghezza:130 mm
- Seq:02
- Tip size:2 mm
- Lunghezza lama:2 mm