Spring scissors, angled to side
Sharp-ball, angled to side tips, 1,3 mm ball diameter, 100 mm, 8 mm, 0,125 mm
Codice catalogo FSCI15033-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Spring scissors, angled to side
Codice catalogo FSCI15033-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp-ball, angled to side tips, 1,3 mm ball diameter
- Lunghezza:100 mm
- Seq:02
- Tip size:0,125 mm
- Lunghezza lama:8 mm