Fine scissors
Sharp/sharp, straight tips, Ceramacut®, 115 mm, 25 mm, +
Codice catalogo FSCI14958-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of ceramic coated stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips, Ceramacut®
- Lunghezza:115 mm
- Seq:03
- Serrated:+
- Lunghezza lama:25 mm