Fine scissors
Sharp/sharp, curved tips, Ceramacut®, 90 mm, 22 mm, +
Codice catalogo FSCI14959-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of ceramic coated stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips, Ceramacut®
- Lunghezza:90 mm
- Seq:02
- Serrated:+
- Lunghezza lama:22 mm