Orders LinkContactUsLinkComponent
Cohan-Vannas spring scissors
Cohan-Vannas spring scissors
Sharp, straight tips, 57 mm, 6 mm, 0,1 mm
Codice catalogo FSCI15000-02
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Cohan-Vannas spring scissors
Codice catalogo FSCI15000-02
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Cohan-Vannas spring scissors
Cohan-Vannas spring scissors
Sharp, straight tips, 57 mm, 6 mm, 0,1 mm
Price
SFr. 277.12
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have long cutting blades for a more controlled cut.
Specifiche
  • Tipo:
    Sharp, straight tips
  • Lunghezza:
    57 mm
  • Seq:
    04
  • Tip size:
    0,1 mm
  • Lunghezza lama:
    6 mm