Cohan-Vannas spring scissors
Blunt, curved tips, 57 mm, 6 mm, 0,1 mm
Codice catalogo FSCI15000-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Cohan-Vannas spring scissors
Codice catalogo FSCI15000-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These stainless steel scissors have long cutting blades for a more controlled cut.
Specifiche
- Tipo:Blunt, curved tips
- Lunghezza:57 mm
- Seq:01
- Tip size:0,1 mm
- Lunghezza lama:6 mm