Live insect forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Sharp, Straight, 0,9×0,15 mm
Codice catalogo FSCI26029-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:01
- Stile punta:Sharp
- Tip size:0,9×0,15 mm
- Tip shape:Straight