Live insect forceps
Acciaio inossidabile, 100 mm, Blunt, Straight, 2,3×0,3 mm
Codice catalogo FSCI26030-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:100 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:02
- Stile punta:Blunt
- Tip size:2,3×0,3 mm
- Tip shape:Straight