Orders LinkContactUsLinkComponent
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acciaio inossidabile, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Codice catalogo FSCI00125-11
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Codice catalogo FSCI00125-11
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
S&T Vessel dilating forceps, angled 10°
Acciaio inossidabile, 110 mm, Angled (10°), Ø 0,2 mm
Price
SFr. 295.44
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
Specifiche
  • Lunghezza:
    110 mm
  • Materiale:
    Acciaio inossidabile
  • Seq:
    02
  • Tip size:
    Ø 0,2 mm
  • Tip shape:
    Angled (10°)