Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 120 mm, Serrated, Straight, 2,5×1,35 mm, 2,5 mm
Codice catalogo FSCI11000-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11000-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:120 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,5×1,35 mm
- Tip width:2,5 mm
- Tip shape:Straight