Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 130 mm, Serrated, Straight, 2,8×1,4 mm, 2,8 mm
Codice catalogo FSCI11000-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11000-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:130 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:03
- Stile punta:Serrated
- Tip size:2,8×1,4 mm
- Tip width:2,8 mm
- Tip shape:Straight