Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 145 mm, Serrated, Straight, 3,25×1,6 mm, 3,25 mm
Katalognr. FSCI11000-14
Marketsource
Anbieter: FINE SCIENCE TOOLS
Direkt zu
Product Details & Documents
Technische Daten
- Lunghezza:145 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Seq:05
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,25×1,6 mm
- Tip width:3,25 mm
- Tip shape:Straight
Empfehlungen
Empfehlungen werden nur dann basierend auf Ihren Einkaufspräferenzen personalisiert, wenn Sie auf der Seite "Persönliche Daten" die Option „Mein Einkaufserlebnis verbessern“ aktiviert haben.
Andernfalls erhalten Sie allgemeine Empfehlungen..