Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 160 mm, Serrated, Straight, 3,3×1,7 mm, 3,3 mm
Codice catalogo FSCI11000-16
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11000-16
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:160 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,3×1,7 mm
- Tip width:3,3 mm
- Tip shape:Straight