Standard pattern forceps
Acciaio inossidabile, 250 mm, Serrated, Straight, 3,9×2 mm, 3,9 mm
Codice catalogo FSCI11000-25
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Standard pattern forceps
Codice catalogo FSCI11000-25
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
Specifiche
- Lunghezza:250 mm
- Materiale:Acciaio inossidabile
- Stile punta:Serrated
- Tip size:3,9×2 mm
- Tip width:3,9 mm
- Tip shape:Straight