Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, straight tips, 185 mm, 57 mm
Codice catalogo FSCI14001-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp-blunt
Codice catalogo FSCI14001-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, straight tips
- Lunghezza:185 mm
- Seq:10
- Lunghezza lama:57 mm