Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 120 mm, 41 mm
Codice catalogo FSCI14002-12
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14002-12
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips
- Lunghezza:120 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:41 mm