Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 130 mm, 42 mm
Codice catalogo FSCI14002-13
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14002-13
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips
- Lunghezza:130 mm
- Seq:04
- Lunghezza lama:42 mm