Orders LinkContactUsLinkComponent
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, curved tips, 120 mm, 41 mm
Codice catalogo FSCI14003-12
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Codice catalogo FSCI14003-12
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, curved tips, 120 mm, 41 mm
Price
SFr. 31.61
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Lunghezza:
    120 mm
  • Seq:
    01
  • Lunghezza lama:
    41 mm