Orders LinkContactUsLinkComponent
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, curved tips, 145 mm, 47 mm
Codice catalogo FSCI14003-14
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Codice catalogo FSCI14003-14
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, curved tips, 145 mm, 47 mm
Price
32.98 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
  • Tipo:
    Blunt/blunt, curved tips
  • Lunghezza:
    145 mm
  • Seq:
    05
  • Lunghezza lama:
    47 mm