Surgical scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, curved tips, 185 mm, 57 mm
Codice catalogo FSCI14004-18
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp-blunt
Codice catalogo FSCI14004-18
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, curved tips
- Lunghezza:185 mm
- Seq:09
- Lunghezza lama:57 mm