Surgical scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips, 165 mm, 53 mm
Codice catalogo FSCI14005-16
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14005-16
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips
- Lunghezza:165 mm
- Seq:07
- Lunghezza lama:53 mm