Metzenbaum scissors
Blunt/blunt, straight tips, Toughcut® , 145 mm, 35 mm, +
Codice catalogo FSCI14116-14
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips, Toughcut®
- Lunghezza:145 mm
- Seq:03
- Serrated:+
- Lunghezza lama:35 mm