Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Surgical scissors, blunt

Surgical scissors, blunt

Blunt/blunt, straight tips, 130 mm, 42 mm
Codice catalogo FSCI14000-13
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Codice catalogo FSCI14000-13
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Surgical scissors, blunt
Surgical scissors, blunt

Blunt/blunt, straight tips, 130 mm, 42 mm

Price
SFr. 29.77
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifiche
  • Tipo:
    Blunt/blunt, straight tips
  • Lunghezza:
    130 mm
  • Seq:
    04
  • Lunghezza lama:
    42 mm
Consigli

I suggerimenti saranno personalizzati in base alle tue preferenze di acquisto solo se hai attivato "Migliora la mia esperienza di acquisto" nella pagina "Informazioni personali".

Altrimenti riceverai suggerimenti generici..