Surgical scissors, blunt
Blunt/blunt, straight tips, 165 mm, 53 mm
Codice catalogo FSCI14000-16
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Surgical scissors, blunt
Codice catalogo FSCI14000-16
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Blunt/blunt, straight tips
- Lunghezza:165 mm
- Seq:08
- Lunghezza lama:53 mm



