Fine scissors, sharp-blunt
Sharp/blunt, curved tips, 100 mm, 27 mm
Codice catalogo FSCI14029-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp-blunt
Codice catalogo FSCI14029-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/blunt, curved tips
- Lunghezza:100 mm
- Seq:01
- Lunghezza lama:27 mm