Fine scissors, large loops
Sharp/sharp, straight tips, large loops, 100 mm, 25 mm
Codice catalogo FSCI14040-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, large loops
Codice catalogo FSCI14040-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips, large loops
- Lunghezza:100 mm
- Seq:02
- Lunghezza lama:25 mm