Fine scissors, ToughCut®
Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®, 90 mm, 22 mm, +
Codice catalogo FSCI14058-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, ToughCut®
Codice catalogo FSCI14058-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips, Toughcut®
- Lunghezza:90 mm
- Seq:02
- Serrated:+
- Lunghezza lama:22 mm