Inserisci ordine
Switzerland
Orders LinkContactUsLinkComponent
Fine scissors, ToughCut®

Fine scissors, ToughCut®

Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®, 90 mm, 20 mm, +
Codice catalogo FSCI14059-09
Marketsource
Nome del fornitore:   FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, ToughCut®
Codice catalogo FSCI14059-09
Nome del fornitore:  FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Fine scissors, ToughCut®
Fine scissors, ToughCut®

Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®, 90 mm, 20 mm, +

Price
56.34 SFr.
Log in per disponibilità
1 * 1 ST
Product Details & Documents

These scissors are made of stainless steel.

Specifiche
  • Tipo:
    Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®
  • Lunghezza:
    90 mm
  • Seq:
    01
  • Serrated:
    +
  • Lunghezza lama:
    20 mm