Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, straight tips, 90 mm, 22 mm
Codice catalogo FSCI14060-09
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14060-09
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, straight tips
- Lunghezza:90 mm
- Seq:04
- Lunghezza lama:22 mm