Fine scissors, sharp
Sharp/sharp, curved tips to side, 105 mm, 21 mm
Codice catalogo FSCI14062-10
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, sharp
Codice catalogo FSCI14062-10
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips to side
- Lunghezza:105 mm
- Seq:03
- Lunghezza lama:21 mm