Fine scissors, ToughCut®
Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®, 115 mm, 25 mm, +
Codice catalogo FSCI14059-11
Marketsource
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Fine scissors, ToughCut®
Codice catalogo FSCI14059-11
Nome del fornitore: FINE SCIENCE TOOLS
Marketsource
Vai a
Product Details & Documents
These scissors are made of stainless steel.
Specifiche
- Tipo:Sharp/sharp, curved tips, Toughcut®
- Lunghezza:115 mm
- Seq:03
- Serrated:+
- Lunghezza lama:25 mm